Learn More
1-octanesulfonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402467 100 g 100g
11482457 5 g 5g
11492457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14292.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sodium-1-octanesulfonate est utilisé comme réactif pour l’analyse HPLC de composés organiques, et plus particulièrement de peptides et de protéines. Il est également largement utilisé comme agent d’appariement d’ions. On trouve que le sodium-1-octanesulfonate interagit avec l’albumine sérique humaine. Il est également utilisé comme agent de complexation ionique pour la N-nitrosodiéthanolamine.
Solubilité
Soluble dans l’eau produisant une solution limpide et incolore
Remarques
Le D-gluconate de sodium est stable à des températures normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
CID PubChem 23669624
Nom IUPAC Sodium ;octane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-Octanesulfonate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 100 g
Beilstein 3574241
Informations sur la solubilité Soluble in water producing a clear and colorless solution
Poids de la formule 216.28
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 1-octanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.