Learn More
1-octanesulfonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sodium-1-octanesulfonate est utilisé comme réactif pour l’analyse HPLC de composés organiques, et plus particulièrement de peptides et de protéines. Il est également largement utilisé comme agent d’appariement d’ions. On trouve que le sodium-1-octanesulfonate interagit avec l’albumine sérique humaine. Il est également utilisé comme agent de complexation ionique pour la N-nitrosodiéthanolamine.
Solubilité
Soluble dans l’eau produisant une solution limpide et incolore
Remarques
Le D-gluconate de sodium est stable à des températures normales.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium 1-octanesulfonate |
| Point de fusion | >300°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3574241 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water producing a clear and colorless solution |
| Poids de la formule | 216.28 |
Safety and Handling
- Sodium 1-octanesulfonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate