Learn More
1-octanesulfonate de sodium hydraté, qualité HPLC, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355337
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11355337 25 g 25g
11375337 5 g 5g
11365337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11355337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042636.14
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Réactif à paires d’ions pour l’analyse HPLC
Ion-pair reagent for HPLC analysisSodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
CID PubChem 23669624
Nom IUPAC sodium octane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water producing a clear and colorless solution.
Poids de la formule 216.28 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.