Learn More
1-octanesulfonate de sodium hydraté, qualité HPLC, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365337
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11365337 100 g 100g
11375337 5 g 5g
11355337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042636.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif à paires d’ions pour l’analyse HPLC
Ion-pair reagent for HPLC analysisSodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
CID PubChem 23669624
Nom IUPAC Sodium ;octane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water producing a clear and colorless solution.
Poids de la formule 216.28 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate