Learn More
1-octanesulfonate de sodium monohydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337138 10 g 10g
11327138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 015764.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234.29 g/mol
Le sodium-1-octanesulfonate monohydraté est utilisé comme détergent anionique. Il s’agit d’un réactif à paire d’ions utilisé dans l’analyse HPLC des protéines et des peptides. De plus, il est utilisé comme agent actif de surface.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207596-29-0
Formule moléculaire C8H19NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.29
Numéro MDL MFCD00149551
Clé InChI MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
CID PubChem 23666339
Nom IUPAC sodium hydrate octane-1-sulfonate
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 234.29 (216.28 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Cristalline