Learn More
1-pentanesulfonate de sodium, 99 % (pd. sec), eau < 1 %., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415546 100 g 100g
11495536 5 g 5g
11405546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20699.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    381.65€ / 100g
    Économisez 57.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Sodium 1-pentanesulfonate is used as a base in the Suzuki coupling reaction. It is used as a surfactant in studies on drug release from the water-in -oil-in-water multiple emulsion process in vitro. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, metabolites, small organic molecule compounds, peptides by RP-HPLC and micellar electrokinetic chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentanesulfonate de sodium est utilisé comme base dans la réaction de couplage de Suzuki. Il est utilisé comme surfactant dans les études sur la libération de médicaments à partir du procédé d’émulsion multiple eau-dans-huile-dans-eau in vitro. Il est utilisé dans l’analyse de produits pharmaceutiques, de métabolites, de petits composés de molécules organiques, de peptides par chromatographie électrocinétique RP-HPLC et micellaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-49-3
Formule moléculaire C5H11NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clé InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
CID PubChem 23664617
Nom IUPAC sodium ; pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-pentanesulfonate
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 1 %
Quantité 100 g
Beilstein 3725147
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 99%