Learn More
1-pentanesulfonate de sodium monohydraté, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397128 100 g 100g
11317138 5 g 5g
11307138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 015714.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Réactif à paires d’ions
Ion pair reagent.Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is used as a surfactant and a reversed-phase ion-pairing agent. It is utilized to study its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy. Further, it is used for HPLC analysis of proteins and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207605-40-1
Formule moléculaire C5H13NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 192.205
Numéro MDL MFCD00007541
Clé InChI FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
CID PubChem 23693099
Nom IUPAC Sodium ;pentane-1-sulfonate ;hydrate
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Quantité 100 g
Beilstein 3725147
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 192.21 (174.19 Anhydrous)
Qualité HPLC
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate