Learn More
1-pentanesulfonate de sodium monohydraté, TRC
Code produit 30409095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6550505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Formule moléculaire C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Quantité 5 g
Synonyme 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
Formule InChI InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC hydrate de pentane-1-sulfonate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 192.209
Poids de la formule 192.043