Learn More
Sodium 1-Pentanesulfonate, TRC
Code produit 30422065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422065 10 g 10g
30418447 1 g -
30417882 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422065 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS96003810G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-49-3
Formule moléculaire C5H11SO3Na
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Synonyme 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (8CI, 9CI), Pentylsulfonic acid sodium salt, Sodium n-pentylsulfonate, Sodium pentane-1-sulfonate, Sodium pentanesulfonate, Sodium pentylsulfonate, Sodium 1-pentanesulfonate
Nom IUPAC sodium ; Pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-Pentanesulfonate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Poids de la formule 174.0327