Learn More
Sodium 1-propanethiolate, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462699 5 g 5g
15472699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66135.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6898-84-6 | C3H7NaS | 98.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6898-84-6
Formule moléculaire C3H7NaS
Poids moléculaire (g/mol) 98.139
Numéro MDL MFCD00043318
Clé InChI XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
CID PubChem 4681725
Nom IUPAC Sodium ; propane-1-thiolate
SMILES CCC[S-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-propanethiolate
Couleur Gris à blanc
Odeur Stench
Formule linéaire CH3CH2CH2SNa
Quantité 5 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 3556024
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Solide