Learn More
1-propanethiolate de sodium (qualité technique), TRC
Code produit 30413746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413746 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6732801G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Formule moléculaire C3H7NaS
Quantité 1 g
Synonyme 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
Formule InChI InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC[S-]
Nom IUPAC sodium;propane-1-thiolate
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Poids de la formule 98.0166