Learn More
Sodium 2-(4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 2-(4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate |
| CAS | 10010-67-0 |
| Formule moléculaire | C8H17N2NaO6S2 |
| Numéro MDL | MFCD00065472 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | O=S(CCN1CCN(CCS(=O)([O-])=O)CC1)(O)=O.[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 324.35 |
| Pourcentage de pureté | 98% |