Learn More
Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate |
| CAS | 142063-30-7 |
| Formule moléculaire | C8H11NaO4S |
| Numéro MDL | MFCD15071080 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1C)([O-])=O.[H]O[H].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |