Learn More
Hydrate de 2,4-pentanedionate sodique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476916 250 g 250g
11466916 50 g 50g
11456916 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24009.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de 2,4-pentanedionate de sodium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, l’eau / l’humidité, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86891-03-4
Formule moléculaire C5H7NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.10
Numéro MDL MFCD00078034
Clé InChI AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
CID PubChem 90476915
Nom IUPAC sodium ; (E)-4-oxovent-2-en-2-olate ; hydrate
SMILES [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 228°C to 230°C
Quantité 250 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 122.11 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%