Learn More
Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulfonate, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31433290
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31433290 500 g
31419168 100 g
31424074 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31433290 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116422500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulfonate
CAS 66992-27-6
Formule moléculaire C6H14NNaO5S
Numéro MDL MFCD00067425
Quantité 500 g
SMILES OCCN(CCS(=O)([O-])=O)CCO.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 235.23
Pourcentage de pureté 99%