Learn More
2-dibenzofuransulfonate de sodium hydraté, 98+ %
Code produit 11398056
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398056 1 g 1g
11308066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13347.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94600-19-8
Formule moléculaire C12H7NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 270.23
Numéro MDL MFCD00046899
Clé InChI MITIQPHWKOQOAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2-dibenzofuransulphonate hydrate, sodium 2-dibenzofuransulfonate hydrate, sodium dibenzo b,d furan-2-sulfonate-water 1/1/1, sodium 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2 7 ,3,5,9,11-hexaene-4-sulfonate hydrate, sodium 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate hydrate, sodium 8-oxatricyclo 7.4.0.0_,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate hydrate
CID PubChem 57356836
Nom IUPAC Sodium ; dibenzofurane-2-sulfonate ; hydrate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2-dibenzofuransulfonate hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Beilstein 3795215
Poids de la formule 270.24 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%