Learn More
Sodium 2-Éthylhexanoate, TRC
Code produit 30414223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6240805G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2-Ethylhexanoate
CAS 19766-89-3
Formule moléculaire C8H15NaO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Ethylhexanoic Acid Sodium Salt, 2-Ethylcaproic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ethylcaproate
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ; 2-éthylhexanoate
Poids moléculaire (g/mol) 166.19
Poids de la formule 166.097