Learn More
2-hydroxybutyrate de sodium, TRC
Code produit 30421072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421072 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421072 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS5094251G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2-Hydroxybutyrate
CAS 5094-24-6
Formule moléculaire C4 H7 O3 . Na
Quantité 1 g
Synonyme Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC(O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;2-hydroxybutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 126.086
Poids de la formule 126.0293