Learn More
Alcool méthylique (IDA 99), 99 % (v/v), pur, (alcool méthylique industriel, 74 0.P.)
Product Code. 11482874 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
11482874 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10552904 1 L Flacon en verre ambré 1L
11412884 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
11492874 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Product Code. 11482874 Supplier Fisher Chemical Supplier No. M/4450/17
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Chemical Identifiers
Numéro MDL 3568
Specifications
Point de fusion -114,1 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78,2 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylated spirit industrial
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol