Learn More
3-(10H-phénothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate de sodium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate |
| CAS | 101199-38-6 |
| Formule moléculaire | C15H14NNaO3S2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 10H-Phenothiazine-10-propanesulfonic Acid','Sodium Salt, 3-(10'-Phenothiazinyl)propane-1-sulfonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | sodium;3-phénothiazin-10-ylpropane-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.4 |
| Poids de la formule | 343.0313 |