Learn More
Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate |
| CAS | 521-24-4 |
| Formule moléculaire | C10H5NaO5S |
| Numéro MDL | MFCD00001700 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=S(C1=CC(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=O)([O-])=O.[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.20 |
| Pourcentage de pureté | 98% |