Learn More
Sodium 3-(diphenylphosphino)benzenesulfonate, 90%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 3-(diphenylphosphino)benzenesulfonate |
| CAS | 63995-75-5 |
| Formule moléculaire | C18H14NaO3PS |
| Numéro MDL | MFCD00144157 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=S(C1=CC(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC=C1)([O-])=O.[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 364.33 |
| Pourcentage de pureté | 90% |