Learn More
3-hydroxybutyrate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464703 5 g 5g
11474703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11613.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    34.65€ / 5g
    Économisez 6.25€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.087 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-83-4
Formule moléculaire C4H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 126.087
Numéro MDL MFCD00016716
Clé InChI NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
CID PubChem 23676771
Nom IUPAC sodium ; 3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 3-hydroxybutyrate
Point de fusion 161°C to 167°C
Quantité 5 g
Beilstein 4824866
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 126.09
Pourcentage de pureté 98%