Learn More
Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate (>90 %), TRC
Code produit 30410130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410130 250 g 250g
30428481 100 g -
30416065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS808783250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17636-10-1
Formule moléculaire C3H7NaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Synonyme 3-Mercapto-1-propanesulfonic Acid monosodium Salt, 3-Mercaptopropanesulfonic Acid, Sodium Salt, Asta 7100, MPS, Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropylsulfonate, Sodium gamma-mercaptopropanesulfonate
Nom IUPAC sodium ; 3-sulfanylpropane-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 177.9734