Learn More
Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate (>90 %), TRC
Code produit 30428481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428481 100 g -
30416065 25 g -
30410130 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS808783100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17636-10-1
Formule moléculaire C3H7NaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Synonyme 3-Mercapto-1-propanesulfonic Acid monosodium Salt, 3-Mercaptopropanesulfonic Acid, Sodium Salt, Asta 7100, MPS, Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropylsulfonate, Sodium gamma-mercaptopropanesulfonate
Nom IUPAC sodium ; 3-sulfanylpropane-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 177.9734