Learn More
Le 3-nitrobenzoate de sodium, 94 %, peut contenir jusqu’à environ 10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302407 100 g 100g
11312407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10028.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 827-95-2 | C7H4NNaO4 | 189.10 g/mol
Sodium 3-nitrobenzoate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sodium 3-nitrobenzoate est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-95-2
Formule moléculaire C7H4NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.10
Numéro MDL MFCD00150535,MFCD00051097
Clé InChI MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3-nitrobenzoate, 3-nitrobenzoic acid sodium salt, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-i1eq837b3j, m-nitrobenzoic acid sodium salt, sodium m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1, 3-nitrobenzoic acid, sodium salt, acmc-209pqe, dsstox_cid_24733
CID PubChem 70014
Nom IUPAC sodium ; 3-nitrobenzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 3-nitrobenzoate
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir jusqu’à ≈10 % d’eau
Quantité 100 g
Beilstein 4166479
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 189.1
Pourcentage de pureté 94%