Learn More
Le 3-nitrobenzoate de sodium, 94 %, peut contenir jusqu’à environ 10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium 3-nitrobenzoate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sodium 3-nitrobenzoate est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium 3-nitrobenzoate |
| Point de fusion | >300°C |
| Notes de pourcentage du dosage | Peut contenir jusqu’à ≈10 % d’eau |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 4166479 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 189.1 |
| Pourcentage de pureté | 94% |