Learn More
3-sulfobenzoate de sodium, TRC
Code produit 30417701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417701 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417701 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69932550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Formule moléculaire C7 H5 O5 S . Na
Quantité 50 g
Synonyme Sodium 3-Sulfobenzoate, 3-Sulfobenzoic Acid Sodium Salt, Monosodium 3-Sulfobenzoate, Monosodium m-Sulfobenzoate, Sodium 3-Carboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 3-Carboxybenzenesulfonate, Sodium Hydrogen 3-Sulfobenzoate, Sodium m-Sulfobenzoate, m-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt, 3-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;3-carboxybenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 224.17
Poids de la formule 223.9755