Learn More
Ester éthylique du 4-(2-éthylhexyl) 2-sulfobutanedioate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate Ethyl Ester |
| CAS | 2575516-71-9 |
| Formule moléculaire | C14 H25 Na O7 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Docusate Sodium Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H26O7S.Na/c1-4-7-8-11(5-2)10-21-13(15)9-12(22(17,18)19)14(16)20-6-3;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC)S(=O)(=O)O[Na] |
| Nom IUPAC | [1-éthoxy-4-(2-éthylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-yl]sulfonyloxysodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.399 |
| Poids de la formule | 360.122 |