Learn More
Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), BLD Pharm™
Code produit 31099684
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31099684 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31099684 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD15053125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate)
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H2Cl4I4Na2O5
Numéro MDL MFCD00151169
Quantité 25 g
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(I)C([O-])=C4I)C(I)=C([O-])C(I)=C3)C5=C1C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C5Cl.[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 1017.64