Learn More
Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate, TRC
Code produit 30420309
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420309 500 mg
30421845 250 mg
30414993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420309 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS644833500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61827-67-6
Formule moléculaire C8H7NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 222.19
Synonyme 4-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Acetylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
Nom IUPAC sodium;4-acetylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4S.Na/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-5H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Poids de la formule 221.9963