Learn More
4-acétylbenzonsulfonate de sodium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O4S.Na/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-5H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 221.9963 |