Learn More
Sodium 4-aminosilicylate dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486389 25 g 25g
15496389 100 g 100g
15406399 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15486389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64449.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6018-19-5
Formule moléculaire C7H10NNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.149
Numéro MDL MFCD00151044
Clé InChI GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
CID PubChem 16211148
Nom IUPAC sodium ; 4-amino-2-hydroxybenzoate ; dihydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Point de fusion 250°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 211.14 (175.12ahy)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre