Learn More
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, MedChemExpress
Code produit 16491238
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491238 5 g
16472459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491238 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI0447A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate (4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate) is one of the antimycobacterial drugs currently used for multidrug-resistant tuberculosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10NNaO5
Quantité 5 g
Synonyme 4-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (473.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(O)C=C(N)C=C1.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 211.15
Poids de la formule 211.15
Pourcentage de pureté 99.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation