Learn More
Sodium 4-Decylbenzenesulfonate, TRC
Code produit 30414781
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30414781 1 g -
30413682 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6220001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2627-06-7
Formule moléculaire C16 H25 O3 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 320.42
Synonyme Benzenesulfonic acid, 4-decyl-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-decyl-, sodium salt (6CI,7CI,8CI), Sodium 4-decylbenzenesulfonate, Sodium p-decylbenzenesulfonate, p-Decylbenzenesulfonic acid sodium salt
Nom IUPAC sodium;4-decylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Decylbenzenesulfonic Acid Sodium
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-11-13-16(14-12-15)20(17,18)19;/h11-14H,2-10H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Poids de la formule 320.1422