Learn More
4-éthynylbenzoate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394176 5 g 5g
11304186 250 mg 250mg
11384176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19292.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 144693-65-2 | C9H5NaO2 | 168.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144693-65-2
Formule moléculaire C9H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.127
Numéro MDL MFCD03426026
Clé InChI VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt
CID PubChem 23720426
Nom IUPAC Sodium ;4-éthynylbenzoate
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-ethynylbenzoate
Quantité 5 g
Beilstein 5836538
Poids de la formule 168.13
Pourcentage de pureté 97%