Learn More
4-hydroxybenzoate de sodium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483088 250 g 250g
15473088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56590.30
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160.10 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114-63-6
Formule moléculaire C7H5NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 160.10
Numéro MDL MFCD00016530
Clé InChI ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1
CID PubChem 16219477
SMILES [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-hydroxybenzoate
Quantité 250 g
Beilstein 4163553
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC sodium 4-hydroxybenzoate
Poids de la formule 160.1
Pourcentage de pureté ≥99%