Learn More
4-méthylbenzènesulfinate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 4-Methylbenzenesulfinate |
| CAS | 824-79-3 |
| Formule moléculaire | C7H7NaO2S |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sodium;4-méthylbenzènesulfinate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.19 |
| Poids de la formule | 178.0064 |