Learn More
6-chloropyridazine-3-carboxylate de sodium, Thermo Scientific™
Code produit 10420870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10420870 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420870 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00098DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
CAS 89799-77-9
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H2ClN2NaO2
Quantité 1 g
Synonyme sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, c5h2cln2o2.na, sodium 6-chloro-pyridazine-3-carboxylate, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid, sodium salt, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, sodium salt
Clé InChI SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=NN=C1C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Nom IUPAC sodium ; 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 180.523
CID PubChem 24820514
Poids de la formule 180.53
Pourcentage de pureté 97%