Learn More
Sodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate, 85%, BLD Pharm™
Code produit 30948378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948378 500 g
30943007 100 g
30938875 25 g
30936785 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948378 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD113032500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate
CAS 25956-17-6
Formule moléculaire C18H14N2Na2O8S2
Numéro MDL MFCD00059526
Quantité 500 g
SMILES O=S(C1=CC=C2C(/N=N/C3=CC(C)=C(S(=O)([O-])=O)C=C3OC)=C(O)C=CC2=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 496.42
Pourcentage de pureté 85%