Learn More
6-hydroxycaproate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-61-6 |
| Formule moléculaire | C6 H11 O3 . Na |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Hexanoic acid','6-hydroxy-','sodium salt (1:1) (ACI), Hexanoic acid','6-hydroxy-','monosodium salt (8CI','9CI), 6-Hydroxyhexanoic acid sodium salt, Sodium 6-hydroxycaproate, Sodium 6-hydroxyhexanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].OCCCCCC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sodium;6-hydroxyhexanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.139 |
| Poids de la formule | 154.061 |