Learn More
Sodium Acetate-1,2-13C2, TRC
Code produit 30135852
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135852 50 mg 50mg
30136610 1 g 1g
30006711 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61097150MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56374-56-2
Formule moléculaire 13C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.02
Synonyme Sodium [13C2]-Acetate, Acetic-13C2 Acid Sodium Salt
Nom IUPAC sodium;acetate
SMILES [Na+].[13CH3][13C](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate-1,2-13C2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Poids de la formule 84.0098