Learn More
Acétate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424584 1000 g 1000g
11434584 250 g 250g
11444584 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11424584 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13184.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    39.65€ / 1000g
    Économisez 5.55€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
L’acétate de sodium est utilisé comme agent tampon avec de l’acide acétique. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, l’agriculture, le bronzing et l’industrie textile. Il est utilisé dans la production de colorants, comme catalyseur de polymérisation, comme stabilisateur de polymère, comme agent de placage, préparation de colorants de gel, conservateur dans la production alimentaire et activateur de saveur dans l’industrie des nutriments. Acétate de sodium utilisé dans l’étude de la lithographie, photographie. Il est utilisé comme base dans plusieurs réactions organiques dans les laboratoires de recherche et les industries.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de sodium est utilisé comme agent tampon avec de l’acide acétique. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, l’agriculture, le bronzing et l’industrie textile. Il est utilisé dans la production de colorants, comme catalyseur de polymérisation, comme stabilisateur de polymère, comme agent de placage, préparation de colorants de gel, conservateur dans la production alimentaire et activateur de saveur dans l’industrie des nutriments. Acétate de sodium utilisé dans l’étude de la lithographie, photographie. Il est utilisé comme base dans plusieurs réactions organiques dans les laboratoires de recherche et les industries.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes et il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate, Anhydrous
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 324°C
Densité 1.528
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaOOCCH3
Quantité 1000 g
Beilstein 3595639
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8571
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in alcohol.
Nom IUPAC sodium ; acétate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté 99%