Learn More
Solution tampon d’acétate de sodium pH 4,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12910684 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12910684 1000mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12910684 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur SOL 037 1L
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Plage de pH 4,5
Forme Liquide
Quantité 1000mL
Type de produit Tampon