Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473337 2500 g 2500g
11463337 500 g 500g
11483337 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16230.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.70€
    79.65€ / 2500g
    Économisez 12.05€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
Sodium acetate trihydrate is used in various applications. It is used as a buffer of pH range in between to 4.0 to 6.0. It is also used in the purification and precipitation of nucleic acids and in protein crystallization. It is used as mordant dyeing, as a pickling agent in chrome tanning, as a neutralizer in waste streams containing sulfuric acid in textile industry and as a photoresist while using aniline dyes. It plays an important role to retard vulcanization of chloroprene in synthetic rubber production. It is a precursor to prepare ester from alkyl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacétate de sodium trihydraté est utilisé dans diverses applications. Il est utilisé comme tampon de pH compris entre 4,0 et 6,0. Il est également utilisé dans la purification et la précipitation des acides nucléiques et dans la cristallisation des protéines. Il est utilisé comme colorant mordant, comme agent de décapage dans le tannage du chrome, comme neutralisant dans les flux de déchets contenant de lʼacide sulfurique dans lʼindustrie textile et comme photorésiste tout en utilisant des colorants aniline. Il joue un rôle important pour retarder la vulcanisation du chloroprène dans la production de caoutchouc synthétique. Cʼest un précurseur pour préparer lʼester à partir de lʼhalogénure dʼalkyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
-3H{2}O à 120°C. Incompatible avec les agents oxydants forts et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate trihydrate
Point de fusion 62°C to 64°C
Densité 1.45
pH 7.5 to 9.0
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Beilstein 3732037
Merck Index 14,8571
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 136.08 (82.03 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%