Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, certifié AR pour analyse, Crystal, Fisher Chemical
Code produit 10794571 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794571 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10794571 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/2040/60
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 6131-90-4
Point de fusion 58 °C
Couleur Blanc
pH 8 à 9,5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C2H9NaO5
Numéro MDL 71557
Quantité 1 kg
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Poids de la formule 136,08g/mol
Forme physique Solide