Learn More
Acétate de sodium trihydraté, MP Biomedicals
Code produit 11490166 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11490166 500 g
11430286 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490166 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02300184.5
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
  • Ajouter 8,20 g d'acétate de sodium à 800-900 mL d'eau déminéralisée et mélanger.
  • Ajuster le pH à 5,2 avec du NaOH 1,0 M
  • Compléter à 1 L avec de l'eau déminéralisée.
  • Mélange
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau SODIUM ACETATE TRIHYDRATE
Point de fusion 56 °C à 64 °C (littérature)
Couleur Blanc
Point d’ébullition 123 °C (-3H)
Formule linéaire CH3COONa . 3H2O
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (20 g plus 150 mL). (Litt.)
Poids de la formule 136.08
Qualité HPLC
Forme physique Poudre cristalline