Learn More
Acétate de sodium trihydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate Trihydrate |
| CAS | 6131-90-4 |
| Formule moléculaire | C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Sodium ; acétate ; trihydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
| Poids de la formule | 136.0348 |