Learn More
Acétate de sodium trihydraté, TRC
Code produit 30427268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427268 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427268 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS9601232.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O
Quantité 2.5 g
Synonyme Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-]
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Poids de la formule 136.0348