Learn More
Alpha-chloroacétate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium alpha-Chloroacetate |
| CAS | 3926-62-3 |
| Formule moléculaire | C2H2ClNaO2 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CCl |
| Nom IUPAC | 2-chloroacétate de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.48 |
| Poids de la formule | 115.9641 |